Få mere at vide
Bor-tribromid, 1 mil. soln. i heptan
Beskrivelse
Det er et fremragende demethylerings- eller dealkyleringsmiddel til spaltning af ethere, også med efterfølgende ringslutning, ofte ved fremstilling af lægemidler. Anvendelse af bortribromid til at udføre fuldstændig demethylering af arylmethylethere ved eller under stuetemperatur. Fase-forsvindende reaktioner, der bruger fluorholdige medier som en faseskærm. Nem, kontrolleret bromering af alkener med dibromin og dealkylering af aromatiske ethere med bortribromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et fremragende demethylerings- eller dealkyleringsmiddel til spaltning af ethere, også med efterfølgende ringslutning, ofte ved fremstilling af lægemidler. Anvendelse af bortribromid til at udføre fuldstændig demethylering af arylmethylethere ved eller under stuetemperatur. Fase-forsvindende reaktioner, der bruger fluorholdige medier som en faseskærm. Nem, kontrolleret bromering af alkener med dibromin og dealkylering af aromatiske ethere med bortribromid.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Fugt& Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, fugt, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 90 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Boron tribromide |
| Mængde | 500 mL |
| Flammepunkt | −4 °C (25 °F) |
| Følsomhed | lys- og fugtfølsom; Kan danne en udfældning |
| Tæthed | 0.869 |
| FN nummer | UN3384 |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Formel vægt | 250.52 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M soln. in heptane |