Få mere at vide
Bor-tribromid, 1 mil. soln. i heptan
Artikelnummer. 15425547
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425547 100 mL 100ml
15435547 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15425547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32785.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250,52 g/mol
Det er et fremragende demethylerings- eller dealkyleringsmiddel til spaltning af ethere, også med efterfølgende ringslutning, ofte ved fremstilling af lægemidler. Anvendelse af bortribromid til at udføre fuldstændig demethylering af arylmethylethere ved eller under stuetemperatur. Fase-forsvindende reaktioner, der bruger fluorholdige medier som en faseskærm. Nem, kontrolleret bromering af alkener med dibromin og dealkylering af aromatiske ethere med bortribromid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et fremragende demethylerings- eller dealkyleringsmiddel til spaltning af ethere, også med efterfølgende ringslutning, ofte ved fremstilling af lægemidler. Anvendelse af bortribromid til at udføre fuldstændig demethylering af arylmethylethere ved eller under stuetemperatur. Fase-forsvindende reaktioner, der bruger fluorholdige medier som en faseskærm. Nem, kontrolleret bromering af alkener med dibromin og dealkylering af aromatiske ethere med bortribromid.
Opløselighed Reagerer med vand
.
Noter
Fugt& Lysfølsom. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys, fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-33-4
Molekylær formel BBr3
Molekylvægt (g/mol) 250.52
MDL nummer MFCD00011312
InChI nøgle ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC navn tribromoboran
SMIL BrB(Br)Br
Tekniske data
Kogepunkt 90 °C
Kemisk navn eller materiale Boron tribromide
Mængde 100 mL
FN nummer UN3384
Flammepunkt −4 °C (25 °F)
Formel vægt 250.52
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in heptane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide, 1M solution in heptane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane, Boron tribromide
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.