Få mere at vide
Bortribromid, 1 mil. soln. i dichloromethan
Beskrivelse
Bortribromid bruges som en reaktant til luminescerende polystyrenderivater med sterisk beskyttede carbazolylborandele, boron-doteret grafen af høj kvalitet via Wurtz-type reduktiv koblingsreaktion og mikrometerstore organiske molekyle-DNA-hybridstrukturer. Det bruges også i bromerings- og ringslutningsreaktioner til fremstilling af cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on. Det fungerer som en flydende borkilde, der anvendes i p-type aflejringsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
bruges som reaktant til luminescerende polystyrenderivater med sterisk beskyttede carbazolylboran-enheder, højkvalitets bor-dopet grafen via Wurtz-type reduktiv koblingsreaktion og mikrometerstore organiske molekyle-DNA-hybridstrukturer. Det bruges også i brominerings- og cykliseringsreaktioner til at fremstille cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on. Det fungerer som en flydende borkilde, der bruges i p-type aflejringsprocesser.
Opløselighed
Blandet med ethanol og carbontetrachlorid.
Noter
Fugtfølsom. Reagerer voldsomt med vand. Inkompatibel med alkoholer, alkalimetaller, aluminium, natriumoxider og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron tribromide |
| Mængde | 100 mL |
| Brydningsindeks | 1.434 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 1.467 |
| FN nummer | UN3390 |
| Merck Index | 14,1347 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med ethanol og carbontetrachlorid. |
| Formel vægt | 250.52 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 1M soln. in dichloromethane |