Få mere at vide
Bortribromid, 1 mil. soln. i dichloromethan
Artikelnummer. 11333716
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11333716 25 mL -
11343716 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11333716 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14880.AC
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250,52 g/mol
Bortribromid bruges som en reaktant til luminescerende polystyrenderivater med sterisk beskyttede carbazolylborandele, boron-doteret grafen af høj kvalitet via Wurtz-type reduktiv koblingsreaktion og mikrometerstore organiske molekyle-DNA-hybridstrukturer. Det bruges også i bromerings- og ringslutningsreaktioner til fremstilling af cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on. Det fungerer som en flydende borkilde, der anvendes i p-type aflejringsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Bortribromid bruges som en reaktant til luminescerende polystyrenderivater med sterisk beskyttede carbazolylborandele, boron-doteret grafen af høj kvalitet via Wurtz-type reduktiv koblingsreaktion og mikrometerstore organiske molekyle-DNA-hybridstrukturer. Det bruges også i bromerings- og ringslutningsreaktioner til fremstilling af cyclopenta[1,3]cyclopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on. Det fungerer som en flydende borkilde, der anvendes i p-type aflejringsprocesser.
Opløselighed Blandbar med
ethanol og carbontetrachlorid.
Noter
Fugtfølsom. Reagerer voldsomt med vand. Inkompatibel med alkoholer, alkalimetaller, aluminium, natriumoxider og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-33-4
Molekylær formel BBr3
Molekylvægt (g/mol) 250.52
MDL nummer MFCD00011312
InChI nøgle ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC navn tribromoboran
SMIL BrB(Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron tribromide
Mængde 25 mL
FN nummer UN3390
Merck Index 14,1347
Opløselighedsinformation Blandet med ethanol og carbontetrachlorid.
Formel vægt 250.52
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane
Brydningsindeks 1.434
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.467
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron tribromide, 1M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H300-Livsfarlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, boron tribromide