missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Boron Subphthalocyanine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30344220
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344220 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB675418500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Boron Subphthalocyanine Chloride
CAS 36530-06-0
Molekylær formel C24H12BClN6
Mængde 500 mg
Synonym (T-4)-Chloro[7,12:14,19-diimino-21,5-nitrilo-5H-tribenzo[c,h,m][1,6,11]triazacyclopentadecinato(2-)-N22,N23,N24]boron7,12:14,19-Diimino-21,5-nitrilo-5H-tribenzo[c,h,m][1,6,11]triazacyclopentadecine, Boron Complex, 7,12:14,19-Diimino-21,5-nitrilo-5H-tribenzo[c,h,m][1,6,11]triazacyclopentadecine Boron Deriv., Boron Subphthalocyanine Chloride, Boron(III) Subphthalocyanine Chloride, Chloro(subphthalocyaninato)boron, Chloroboronsubphthalocyanine
InChI formel InChI=1S/C24H12BClN6/c26-25-30-19-13-7-1-2-8-14(13)20(30)28-22-17-11-5-6-12-18(17)24(32(22)25)29-23-16-10-4-3-9-15(16)21(27-19)31(23)25/h1-12H
SMIL Cl[B]12N3C4=NC5=[N]1C(=Nc6c7ccccc7c(N=C3c8ccccc48)n26)c9ccccc59
IUPAC navn 12-chloro-2,11,13,22,30,31-hexaza-12-boraoctacyclo[21.6.1.110,14.03,11.04,9.013,21.015,20.024,29]hentriaconta-1,3,5,7,9,14(31),15,17,19,21,23(30),24,26,28-tetradecaene
Molekylvægt (g/mol) 430.66
Formel vægt 430.0905
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.