Få mere at vide
Bor standardopløsning, til AAS, 1mg/ml B i vand, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron standard solution |
| Emballage | Plastflaske |
| CAS | 7440-42-8 |
| Fysisk form | Løsning |
| Molekylær formel | B |
| Koncentration | 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C) |
| MDL nummer | MFCD00134034 MFCD00151272 |
| Merck Index | 14, 1343 |
| Opløselighed | Soluble in water |
| InChI nøgle | ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Fare
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.