Få mere at vide
Bor-standardopløsning, for AAS, 1 mg/ml B i vand
Artikelnummer. 10154260 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154260 100 ml 100ml
10504141 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10154260 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195861000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7440-42-8 | B | 10,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron standard solution
Emballage Plastflaske
CAS 7440-42-8
Fysisk form Løsning
Molekylær formel B
Koncentration 997 til 1003 μg/ml B i vand (20 °C)
MDL nummer MFCD00134034 MFCD00151272
Merck Index 14, 1343
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
SMIL [B]
IUPAC navn bor
Molekylvægt (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Mængde 100 ml
ChEBI CHEBI:27560
Formel vægt 10.81
Grad AAS