Få mere at vide
Borstandard: B @ 2500 mg/Kg i 75 cSt olie
Artikelnummer. 30327787
Skift visning
Mængde:
400 g
Artikelnummer. Mængde
30327787 400 g
1 options
Artikelnummer. 30327787 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOB2500400G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel B
Koncentration 2500 mg/kg
Synonym B
InChI formel InChI=1 S/B
Løsningstype Blanding
SMIL [B]
Element B
IUPAC navn Bor
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt Olie
Industry Type Industriel kvalitetskontrol
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 400 g
Formel vægt 11.009