Få mere at vide
Borstandard: B @ 10.000 μg/ml i NH4OH, VHG™
Beskrivelse
Borstandard: B @ 10000 μg/ml i NH4OH
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Boron |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | B |
| Koncentration | 10000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | B |
| InChI formel | InChI=1S/B |
| Vis mere |