Få mere at vide
Borstandard: B @ 10.000 μg/ml i NH4OH, VHG™
Artikelnummer. 18011140
Skift visning
Mængde:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18011140 250 ml
18053840 100 ml
18081140 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18011140 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGTBZ250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Borstandard: B @ 10000 μg/ml i NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel B
Koncentration 10000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
SMIL [B]
IUPAC navn Bor
Opløsningsmiddel eller Matrix Ammonium Hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 250 ml
Formel vægt 11.009 g/mol