Få mere at vide
Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in NH4OH, VHG™
Artikelnummer. 30040680
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30040680 50 ml
30041315 500 ml
30041330 250 ml
30041328 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040680 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPBZ50
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Boron Standard: B @ 1000 μg/mL in NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel B
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
SMIL [B]
IUPAC navn boron
Opløsningsmiddel eller Matrix Ammonium Hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 50 ml
Formel vægt 11.009 g/mol