Få mere at vide
Borstandard: B @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Artikelnummer. 17939114
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17939114 250 ml
17988714 50 ml
17938164 100 ml
17948254 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17939114 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPBW250
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Borstandard: B @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel B
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
SMIL [B]
IUPAC navn Bor
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 250 ml
Formel vægt 11.009 g/mol