Få mere at vide
Borstandard: B @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17982606
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17982606 200 g
16479649 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17982606 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOB1000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Borstandard: B @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel B
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
SMIL [B]
IUPAC navn Bor
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 200 g
Formel vægt 11,009 g/mol