Få mere at vide
Borstandard: B @ 10 μg/ml i, H2O VHG™
Beskrivelse
Borstandard: B @ 10 μg/ml i H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron |
| CAS | 7440-42-8 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Boron |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | B |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | B |
| InChI formel | InChI=1S/B |
| Vis mere |