Få mere at vide
Bor standard for ICP , 1000 μg/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16371216 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
30 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
Triple-leached LDPE-flaske
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
30ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
16371216 30 mL Triple-udvasket LDPE flaske 30ml
11458629 125 mL Triple-leached LDPE-flaske 125ml
10365882 250 mL Triple-udvasket LDPE flaske 250ml
10030502 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16371216 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLB92M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00 DKK
    256.61 DKK / 30ml
    Spare 55.39 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
B1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-42-8 , 7732-18-5
Molekylær formel B
Molekylvægt (g/mol) 10.81
MDL nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI nøgle ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC navn bor
SMIL [B]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 30 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
H2O    1000μg/mL    PLB9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLB9-3Y, -3X
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug