Få mere at vide
Boropløsning til ICP , 1 g/L, H 2 O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943364 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
250 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12943364 500 mL 500ml
12923364 100 mL 100ml
12933364 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12943364 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 005 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    756.22 DKK / 500ml
    Spare 273.78 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Emballage Flaske
Analyt- eller komponentnavne B
Koncentration 1 ±0,002 g/L
Type Massespektrometristandard
Element B
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL