Få mere at vide
Boron silicide, 98% (metals basis)
Artikelnummer. p-7050121
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
Artikelnummer. 11373827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035670.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12008-29-6 | B6Si | 92.95 g/mol
Borsilicid bruges i kemisk forskning, lægemidler og som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12008-29-6
Molekylær formel B6Si
Molekylvægt (g/mol) 92.95
MDL nummer MFCD00180907
InChI nøgle ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
PubChem CID 16212548
IUPAC navn 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo[3.2.0.01,4.02,7.03,6]heptan
SMIL B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron silicide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 92.95
Procent renhed 98%