Få mere at vide
Boron silicide, 98% (metals basis)
Artikelnummer. 11373827
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373827 10 g 10g
11383827 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11373827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035670.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12008-29-6 | B6Si | 92.95 g/mol
Borsilicid bruges i kemisk forskning, lægemidler og som mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12008-29-6
Molekylær formel B6Si
Molekylvægt (g/mol) 92.95
MDL nummer MFCD00180907
InChI nøgle ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
PubChem CID 16212548
IUPAC navn 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo[3.2.0.01,4.02,7.03,6]heptan
SMIL B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron silicide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 92.95
Procent renhed 98%