Få mere at vide
Bor, plasma standardopløsning, Specpure™ B 1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron |
| Navn note | plasma standard solution, B 1000μg/mL |
| Damptryk | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |
| Fysisk form | Væske |
| MDL nummer | MFCD00134034 |
| Mængde | 50 mL |