Få mere at vide
Borstykker, krystallinsk, 20 mm (0,8 tommer) & ned, 99,5 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11376498
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376498 10 g 10g
11386498 50 g 50g
11366498 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012134.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-42-8 | B | 10,81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-42-8
Molekylær formel B
Molekylvægt (g/mol) 10.81
MDL nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI nøgle ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC navn bor
SMIL [B]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron pieces
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Partikelstørrelse 20mm (0.8 in.) & down
Form Crystalline Pieces
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.5%