Få mere at vide
Boron pieces, crystalline, 1-30mm (0.039-1.2in), 99.4% (metals basis)
Artikelnummer. p-4824635
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11354827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041858.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-42-8
Molekylær formel B
Molekylvægt (g/mol) 10.81
MDL nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI nøgle ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC navn bor
SMIL [B]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
Farve Grå
Fysisk form Crystalline Pieces
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.4% (Metals basis)
Tændingspunkt 700°C (1292°F)
Lugt Odorless
Udseende Dark Gray pieces