Få mere at vide
Borstykker, krystallinske, 1-30 mm (0,039-1,2 tommer), 99,4 % (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Crystalline Pieces |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.4% (Metals basis) |
| Tændingspunkt | 700°C (1292°F) |
| Lugt | Odorless |
| Udseende | Dark Gray pieces |