Få mere at vide
Boron phosphate
Artikelnummer. p-4824634
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11388457
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 032562.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13308-51-5 | BO4P | 105.78 g/mol
Borphosphat bruges som katalysator til dehydrering såvel som i andre organiske reaktioner. Det anvendes som en kilde til fosfater involveret i udvekslingsreaktionen for at fremstille metalfosfater. Det finder anvendelse i ildfaste materialer, keramik og flammehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13308-51-5
Molekylær formel BO4P
Molekylvægt (g/mol) 105.78
MDL nummer MFCD00011318
InChI nøgle RKVCQBPDVHFKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron phosphate, boron orthophosphate, boron phosphate b po4, 2,4,5-trioxa-1-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentane 1-oxide, 2,4,5-trioxa-1??-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentan-1-one, borophosphoric acid, boron iii phosphate, boron phosphate hydrate, boronphosphate b po4, boron phosphate 100g
PubChem CID 83329
IUPAC navn 2,4,5-trioxa-1$1^{5}-phospha-3-borabicyclo[1.1.1]pentan-1-oxid
SMIL B12OP(=O)(O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron phosphate
Smeltepunkt >1400°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 105.79
Lugt Odorless
Tæthed 2.81