Få mere at vide
Boron phosphate
Beskrivelse
Borphosphat bruges som katalysator til dehydrering såvel som i andre organiske reaktioner. Det anvendes som en kilde til fosfater involveret i udvekslingsreaktionen for at fremstille metalfosfater. Det finder anvendelse i ildfaste materialer, keramik og flammehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron phosphate |
| Smeltepunkt | >1400°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 105.79 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 2.81 |