Få mere at vide
Boron oxide, Puratronic™, (H{2}O 200ppm), 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
I elektronikindustrien som et flydende indkapslingsmiddel til Czochralski-type vækst af III-V halvlederenkeltkrystaller (f.eks. GaAs, GaP, InP) anvendes boroxid som flusmiddel, en syrekatalysator og et kemisk mellemprodukt i produktionen af borhalogenider, estere, carbid, nitrid og metalliske borider. Boroxid har vist en lovende effekt på glycerolhydrogenolyse til 1,2-propandiol. Det er også et væsentligt materiale til fremstilling af cordierit-keramik fra talkum. Det er aktivt involveret i produktionen af borosilikatglas. Det er et tilsætningsstof, der bruges i højtemperatursmøremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 1860°C |
Kemisk navn eller materiale | Boron oxide |
Smeltepunkt | ∽450°C |
Navn note | (H2O 200ppm) |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Cylinder |
Mængde | 10 x 32 g |
Analyseprocentområde | 99.999% (metals basis) |
Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
IUPAC navn | oxo(oxoboranyloxy)boran |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
H26Z050 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011159.QH,011159.QE |
Y17A028 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011159.QH,011159.QE |
M16189152 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011159.QH,011159.QE |
1618932 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011159.QH,011159.QE |
M394445 | Analysecertifikat | 12/11/2021 | 011159.QH,011159.QE |