Få mere at vide
Boron oxide, Puratronic™, (H{2}O 200ppm), 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048661
Mængde:
10 x 55 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 11316188
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011160.QH
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
I elektronikindustrien som en flydende indkapsling til Czochralski-type vækst af III-V halvlederenkeltkrystaller (f.eks. GaAs, GaP, InP). Boroxid bruges som flusmiddel, en syrekatalysator og et kemisk mellemprodukt i produktionen af borhalogenider, estere, carbid, nitrid og metalliske borider. Det har vist en lovende effekt på glycerolhydrogenolyse til 1,2-propandiol. Det er også et væsentligt materiale til fremstilling af cordierit-keramik fra talkum. Det er aktivt involveret i produktionen af borosilikatglas. Det er et additiv, der bruges i højtemperatursmøremidler, varmebestandige glasvarer og dopingmidler i halvledermaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • I elektronikindustrien som en væskeindkapsling til vækst af Czochralski-typen af III-V halvleder-enkeltkrystaller (f.eks. GaAs, GaP, InP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-86-2
Molekylær formel B2O3
Molekylvægt (g/mol) 69.62
MDL nummer MFCD00011315
InChI nøgle JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC navn oxo(oxoboranyloxy)boran
SMIL O=BOB=O
Tekniske data
Kogepunkt 1860°C
Kemisk navn eller materiale Boron oxide
Smeltepunkt ∼450°C
Navn note H2O 200ppm, Cylinder, 5.0cm dia.
Farve Hvid
Mængde 10 x 55 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1337
Formel vægt 69.62
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.46g/mL (±)0.01