Få mere at vide
Boron oxide, Puratronic™, (H{2}O 200ppm), 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
I elektronikindustrien som en flydende indkapsling til Czochralski-type vækst af III-V halvlederenkeltkrystaller (f.eks. GaAs, GaP, InP). Boroxid bruges som flusmiddel, en syrekatalysator og et kemisk mellemprodukt i produktionen af borhalogenider, estere, carbid, nitrid og metalliske borider. Det har vist en lovende effekt på glycerolhydrogenolyse til 1,2-propandiol. Det er også et væsentligt materiale til fremstilling af cordierit-keramik fra talkum. Det er aktivt involveret i produktionen af borosilikatglas. Det er et additiv, der bruges i højtemperatursmøremidler, varmebestandige glasvarer og dopingmidler i halvledermaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- I elektronikindustrien som en væskeindkapsling til vækst af Czochralski-typen af III-V halvleder-enkeltkrystaller (f.eks. GaAs, GaP, InP)
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 1860°C |
| Kemisk navn eller materiale | Boron oxide |
| Smeltepunkt | ∼450°C |
| Navn note | H2O 200ppm, Cylinder, 5.0cm dia. |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 10 x 55 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Merck Index | 14,1337 |
| Formel vægt | 69.62 |
| Procent renhed | 99.999% |
| Vis mere |