Få mere at vide
Boron oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366178
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11366178 100 g 100g
11376178 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366178 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011158.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
  • I elektronikindustrien som en væskeindkapsling til vækst af Czochralski-typen af III-V halvleder-enkeltkrystaller (f.eks. GaAs, GaP, InP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-86-2
Molekylær formel B2O3
Molekylvægt (g/mol) 69.62
MDL nummer MFCD00011315
InChI nøgle JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC navn oxo(oxoboranyloxy)boran
SMIL O=BOB=O
Tekniske data
Kogepunkt 1860°C
Kemisk navn eller materiale Boron oxide
Smeltepunkt ∼450°C
Navn note Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick
Farve Hvid
Fysisk form Fused Lump
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,1337
Formel vægt 69.62
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.46 g/mL (±)0.01