Få mere at vide
Boron oxide, 99.999% (metals basis)
Beskrivelse
Boroxid bruges som et flusmiddel, en syrekatalysator og et kemisk mellemprodukt i produktionen af borhalogenider, estere, carbid, nitrid og metalliske borider. Boroxid har vist en lovende effekt på glycerolhydrogenolyse til 1,2-propandiol. Det er også et væsentligt materiale til fremstilling af cordierit-keramik fra talkum. Det er aktivt involveret i produktionen af borosilikatglas. Det er et additiv, der bruges i højtemperatursmøremidler og dopingmidler i halvledermaterialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kogepunkt | 1860°C |
Kemisk navn eller materiale | Boron oxide |
Smeltepunkt | ∽450°C |
Farve | Hvid |
Fysisk form | Pulver |
Mængde | 10 g |
Analyseprocentområde | 99.999% |
Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
Formel vægt | 69.62 |
Lugt | Odorless |
Vis mere |