Få mere at vide
Boroxid, 98%, -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15169233 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15169233
Brand: Thermo Scientific Acros 206300250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1303-86-2
Molekylær formel B2O3
Molekylvægt (g/mol) 69.62
MDL nummer MFCD00011315
InChI nøgle JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC navn oxo[(oxoboranyl)oxy]boran
SMIL O=BOB=O
Tekniske data
Kogepunkt 1860.0°C
Kemisk navn eller materiale Boron oxide
Smeltepunkt 450.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Merck Index 15,1348
Opløselighedsinformation Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
Formel vægt 69.61
Procent renhed 98%
Emballage Fiber tromle
Specifik vægtfylde 2.46
Tæthed 2.4600g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Boron oxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.