Få mere at vide
Bornitrid
Beskrivelse
Bornitrid bruges som polymorf, kosmetik, maling, dental cement og blyant. Det bruges også i xerografiske proces- og laserprintere som et ladningslækagebarrierelag på fototromlen, fyldstoffer, proceshjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron nitride |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 24.82 |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 3.48 |