Få mere at vide
Boron nitride
Artikelnummer. 11338568
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338568 10 g 10g
11348568 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040607.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Bornitrid bruges som polymorf, kosmetik, maling, dental cement og blyant. Det bruges også i xerografiske proces- og laserprintere som et ladningslækagebarrierelag på fototromlen, fyldstoffer, proceshjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC navn boranimin
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 24.82
Lugt Odorless
Tæthed 3.48