Få mere at vide
Boron nitride, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051165
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11358568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040608.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Merck Index 14,1346
IUPAC navn azanylidyneboran
Formel vægt 24.82
Lugt Odorless
Tæthed 3.48 g/mL