Få mere at vide
Boron Nitride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15875620
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15875620 50 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15875620 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 1120730050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Kemisk navn eller materiale Boron Nitride
Smeltepunkt 2700°C to 3000°C
CAS 10043-11-5
Mængde 50 g
MDL nummer MFCD00011317
Synonym Boron nitride, Boron nitride
Molekylvægt (g/mol) 24.82
Grad Research
Tæthed 2.34 g/cm3 at 20°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.