Få mere at vide
Bornitrid, Ildfast børstemaling, BN 31%
Artikelnummer. 11355188
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355188 50 g 50g
11335188 250 g 250g
11345188 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11355188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044086.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10043-11-5 | BN | 24,82 g/mol
Bornitrid bruges som et smøremiddel og et tilsætningsstof til kosmetiske produkter. Det bruges også i dele af højtemperaturudstyr, nanoteknologi, polymorf. Det bruges også i xerografisk proces og laserprintere. Det bruges også i glasfiber, keramik, træbeskyttelse, nuklear anvendelse og farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Fysisk form Paste
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (let opløselig) ved 20 °C og vand (opløselig) ved 95 °C.
IUPAC navn boranylidineamin