Få mere at vide
Boron nitride paste
Artikelnummer. p-4864969
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2kg
500g
Artikelnummer. 11350408
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043773.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Has Resistance Against Molten Metals and Salts, High thermal Conductivity and Dielectric Strength | CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Modstand mod smeltede metaller og salte, høj varmeledningsevne og dielektrisk styrke
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Farve Hvid
Fysisk form Paste
Mængde 25 g
IUPAC navn azanylidyneboran
Lugt Odorless
Udseende White paste
Tæthed 1.4