Få mere at vide
Bornitridpasta
Beskrivelse
Modstand mod smeltede metaller og salte, høj varmeledningsevne og dielektrisk styrke
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron nitride |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Paste |
| Mængde | 100 g |
| IUPAC navn | azanylidyneboran |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Hvid pasta |
| Tæthed | 1.4 |