Få mere at vide
Boron nitride paste
Artikelnummer. 11350408
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350408 25 g 25g
11360408 100 g 100g
11340408 500 g 500g
11370408 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11350408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043773.14
Request Bulk or Custom Format
Has Resistance Against Molten Metals and Salts, High thermal Conductivity and Dielectric Strength | CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Modstand mod smeltede metaller og salte, høj varmeledningsevne og dielektrisk styrke
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Farve Hvid
Fysisk form Paste
Mængde 25 g
IUPAC navn azanylidyneboran
Lugt Odorless
Udseende White paste
Tæthed 1.4