Få mere at vide
Boron nitride, low binder, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som smøremiddel og tilsætningsstof til kosmetiske produkter. Bornitrid har potentiel anvendelse i nanoteknologi. Bruges også i maling, dental cement, blyantledninger, xerografisk proces og laserprintere, forsegling af iltsensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron nitride |
| Fysisk form | Hot Pressed Rod |
| Mængde | 1 Pc. |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Bornitrid er uopløseligt i syrerne. Opløseligt i alkaliske smeltede salte og nitrider, |
| Formel vægt | 24.82 |
| Procent renhed | 99.5% |
| Emballage | Taske |