Få mere at vide
Boron nitride, low binder, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442377
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442377 5 Pc. Pakke med 5
15432377 1 Pc. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442377 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045573.KJ
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
Anvendes som smøremiddel og tilsætningsstof til kosmetiske produkter. Bornitrid har potentiel anvendelse i nanoteknologi. Bruges også i maling, dental cement, blyantledninger, xerografisk proces og laserprintere, forsegling af iltsensorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC navn boranylidyneamine
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Fysisk form Hot Pressed Rod
Mængde 5 Pc.
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides,
Formel vægt 24.82
Procent renhed 99.5%
Emballage Bag