Få mere at vide
Bornitridstang, L x B x H: 300 x 6,4 x 6,4 mm, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15456995
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456995 1 Pc. Hver
1 options
Artikelnummer. 15456995 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045541.KF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
CAS 10043-11-5
Fysisk form Bar
Mængde 1 Pc.
Molekylær formel BN
MDL nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMIL B=N
IUPAC navn boranimin
Molekylvægt (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formel vægt 24.82
Lugt Lugtfri