Få mere at vide
Bornitrid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432047
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
Emballage:
Taske
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15432047 1 Pc. Taske Hver
1 options
Artikelnummer. 15432047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044839.KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Bornitrid bruges som polymorf, kosmetik, maling, dental cement og blyant. Det bruges også i xerografiske proces- og laserprintere som et ladningslækagebarrierelag på fototromlen, fyldstoffer, proceshjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
CAS 10043-11-5
Fysisk form Hot Pressed Rod
Mængde 1 Pc.
Molekylær formel BN
MDL nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
SMIL B=N
IUPAC navn azanylidyneboran
Molekylvægt (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formel vægt 24.82
Procent renhed 99.5%
Emballage Taske