Få mere at vide
Boron nitride, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462067
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462067 1 Pc. Hver
15472067 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044917.KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 10043-11-5 | Molecular Formula: BN | Molecular Weight: 24.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Fysisk form Hot Pressed Rod
Mængde 1 Pc.
IUPAC navn azanylidyneboran
Formel vægt 24.82
Procent renhed 99.5%
Emballage Taske