Få mere at vide
Bornitrid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15412047
Skift visning
Mængde:
1 Pc.
5 Pc.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15412047 1 Pc. Hver
15422047 5 Pc. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15412047 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044838.KG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Anvendes til fremstilling af legeringer. Det bruges også til fremstilling af ildfaste ovne, isoleringsmaterialer, maskiner og luftfart.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC navn boranylidineamin
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Fysisk form Hot Pressed Rod
Mængde 1 Pc.
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 24.82
Procent renhed 99.5%
Emballage Taske