Få mere at vide
Boron nitride, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. p-4407280
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11386088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011078.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Bornitrid anvendes til fremstilling af højtemperaturudstyrsdele på grund af dets fremragende termiske og kemiske stabilitet. Det bruges som et smøremiddel og et tilsætningsstof til kosmetik, maling, dental cement og blyant. Det bruges også til at give selvsmørende egenskaber til keramik, legeringer, harpiks, plast og gummi. Ud over dette har den mange industrielle anvendelser såsom xerografisk proces, laserprintere, iltsensorer og protonledere. Kubisk bornitrid anvendes som et slibende materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99.5% (metals basis)
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
IUPAC navn azanylidyneboran
Formel vægt 24.82