Få mere at vide
Bornitrid, 99,5 % (metalbasis)
Beskrivelse
Bornitrid anvendes til fremstilling af højtemperaturudstyrsdele på grund af dets fremragende termiske og kemiske stabilitet. Det bruges som et smøremiddel og et tilsætningsstof til kosmetik, maling, dental cement og blyant. Det bruges også til at give selvsmørende egenskaber til keramik, legeringer, harpiks, plast og gummi. Ud over dette har den mange industrielle anvendelser såsom xerografisk proces, laserprintere, iltsensorer og protonledere. Kubisk bornitrid anvendes som et slibende materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron nitride |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 99,5 % (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| IUPAC navn | boranimin |
| Formel vægt | 24.82 |