Få mere at vide
Bornitrid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077280 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 15580544
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-11-5
Molekylær formel BN
Molekylvægt (g/mol) 24.82
MDL nummer MFCD00011317
InChI nøgle LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
SMIL B=N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron nitride
Smeltepunkt 2700.0°C to 3000.0°C
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 97.5% min
Lineær formel BN
Merck Index 15,1347
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble (20°C). Other solubilities: soluble in water (95°)
IUPAC navn boranylidineamin
Formel vægt 24.82
Procent renhed 98%