Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Boron nitride |
| Smeltepunkt | 2700,0 °C til 3000,0 °C |
| Mængde | 250 g |
| Analyseprocentområde | 97,5% min |
| Lineær formel | BN |
| Merck Index | 15,1347 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i vand (95°) |
| IUPAC navn | azanylidyneboran |
| Formel vægt | 24.82 |
| Procent renhed | 98% |