Få mere at vide
Bor-isotopstandard: B @ 100 μg/ml i H2O (beriget i B-11), VHG™
Artikelnummer. 17967954
Skift visning
Mængde:
50 ml
Artikelnummer. Mængde
17967954 50 ml
1 options
Artikelnummer. 17967954 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLIS11B50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Bor isotopstandard: B @ 100 μg/ml i H2O (beriget med B-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Boron
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel B
Koncentration 100 μg/ml
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
SMIL [B]
IUPAC navn Bor
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 10.81
Mængde 50 ml
Formel vægt 11,009 g/mol