Få mere at vide
Borcarbid sputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,5 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493765
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493765 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15493765 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041050.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron carbide sputtering target
Navn note 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD00011520
Formel vægt 55.26
Procent renhed 99.5%