Få mere at vide
Borcarbid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781815
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11361448
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010922.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
Borcarbid er et hårdt bor-kulstof keramisk materiale, der bruges i tankpanser, skudsikre veste, motorsabotagepulver, neutronabsorber, skæreværktøj og matricer og i bremsebelægninger på køretøjer. Det fungerer som et antioxidanttilsætningsstof i magnesia-carbon mursten. Det bruges som en forløber i produktionen af borholdige materialer såsom titaniumborid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12069-32-8
Molekylær formel CB4
Molekylvægt (g/mol) 55.25
MDL nummer MFCD00011520
InChI nøgle INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC navn 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.01,3.02,5]pentan
SMIL B12B3B4B1C234
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Boron carbide
Smeltepunkt 2350°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >90%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 55.26
Lugt Odorless
Tæthed 2.52